Ajusteurs de force ionique (ISA) solution à utiliser avec électrode sélective ion Sodium | Avantor
Ajusteurs de force ionique (ISA) solution à utiliser avec électrode sélective ion Sodium
500 ml
Catalog # CAAA43077-AP
Corrosif
Irritant
Fournisseur #:  43077-AP
Ajusteurs de force ionique (ISA) solution à utiliser avec électrode sélective ion Sodium
Catalog # CAAA43077-AP
CAS Number:  
Ajusteurs de force ionique (ISA) solution à utiliser avec électrode sélective ion Sodium
500 ml
CAS Number:  
Price
$150.94
Log in pour la disponibilité
Each (500ml)
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
Odor: Ammonia-like UN No.:UN2672
  • Température de conservation:Température ambiante
  • ONU:2672
  • MARC:8,III
Spécifications
Spécifications
  • Taille:
    500 ml