Multi Ion anion IC Standard Solution, Specpure® (Dionex) in H₂O, Thermo Scientific
Catalogue # CAAA35565-AE
Fournisseur: Thermo Scientific Chemicals
Numéro CAS:
Spécifications
- Size:100 ml
- Cat. no.:CAAA35565-AE
- Supplier No.:35565-AE
Spécifications
À propos de cet article
Physical Form: Liquid
Odor: Odorless
MDL No.: MFCD00144813