Polypropylene Buckets, Contec®
Polypropylene Buckets, Contec®
Supplier:  CONTEC, INC. MX
Certificates
Polypropylene Buckets, Contec®
Polypropylene Buckets, Contec®
5 Options Available Below
Product Details & Documents
Contec® bucket systems are available in a variety of size options for small and large critical environments. Replacement buckets are available for the polypropylene and stainless systems.
  • Replacement buckets for polypropylene and stainless bucket systems
  • For use with 3.9, 5, 6.5, and 7 gal. bucket systems
  • Autoclavable
  • Available in a variety of colors
These buckets are autoclavable and work with a variety of disinfectants and solvents. Wringer options are available based on bucket size.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Color
    Capacité
    Availability
    Price
  • PP bucket
    Grey
    24.6 L (6.5 gal.)
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1
    Case of 1 - $135.88
    $135.88
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 1
       $135.88
    Supplier Number: UBKT0003
  • PP bucket
    Red
    20 L (5.2 gal.)
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1
    Case of 1 - $127.28
    $127.28
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 1
       $127.28
    Supplier Number: UBKT0005
  • PP bucket
    Blue
    20 L (5.2 gal.)
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1
    Case of 1 - $127.28
    $127.28
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 1
       $127.28
    Supplier Number: UBKT0006
  • PP bucket
    Blue
    24.6 L (6.5 gal.)
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $134.16
    $134.16
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $134.16
    Supplier Number: UBKT0001
  • PP bucket
    Red
    24.6 L (6.5 gal.)
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $134.16
    $134.16
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $134.16
    Supplier Number: UBKT0002
Accessories
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Availability
    Price
  • Stainless steel drip cap for use with 20 L (5.28 gal.) buckets
    Stainless steel drip cap for use with 20 L (5.28 gal.) buckets
    10816-270
    Log in pour la disponibilité
    Each - $88.58
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Color
    Capacity
    Availability
    Price
  • Irradiated bucket liners
    Irradiated bucket liners
    89237-612
    Transparent
    20 - 27 L
    Log in pour la disponibilité
    Case of 40 - $479.88
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Material
    For Use With
    Availability
    Price
  • Flat Mop Wringer
    Flat Mop Wringer
    89198-854
    PP
    VertiKlean® MAX™ and QuickTask™ Mops (25 l (6.5 gal.) Buckets)
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1 - $130.72