(S)-(-)-3-Phenylcyclohexanone ≥98.0% | Avantor
(S)-(-)-3-Phenylcyclohexanone ≥98.0%
(S)-(-)-3-Phenylcyclohexanone ≥98.0%
Supplier:  TCI America
Certificates
(S)-(-)-3-Phenylcyclohexanone ≥98.0%
2 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
CAS Number: 57344-86-2
Molecular Formula: C12H14O
Molecular Weight: 174.24
Purity/Analysis Method: >98.0% (GC)
Form: Crystal
Color: White
Freezing point (°C): 22
Specific rotation [a]20/D: -20 deg (C=1, CHCl3)
Storage Temperature: 0-10°C
Synonymes:  (S)-3-Phenylcyclohexanone
  • CAS Number:57344-86-2
  • Formule:C₁₂H₁₄O
  • Numéro MDL:MFCD08276411
  • Molecular Weight:174.2390 g/mol
Specifications for Product Family
Résultats des tests de spécification
  • Purity/Analysis Method:
    98.0% (GC)
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Taille
    Availability
    Price
  • 100 mg
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (100mg)
    Each (100mg) - $124.00
    $124.00
    Each (100mg)
       $124.00
    Supplier Number: P1500-100MG
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • 1 g
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (1g)
    Each (1g) - $652.00
    $652.00
    Each (1g)
       $652.00
    Supplier Number: P1500-1G
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.