Chirabite-AR | Avantor
Chirabite-AR
100 mg
Catalog # TCC2184-100MG
Supplier:   TCI America
Fournisseur #:  C2184-100MG
Chirabite-AR
Catalog # TCC2184-100MG
Supplier:  TCI America
CAS Number:  909254-56-4
Chirabite-AR
Chirabite-AR
100 mg
CAS Number:  909254-56-4
Price
$300.00
Log in pour la disponibilité
Each (100mg)
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
CAS Number: 909254-56-4
Molecular Formula: C42H29N7O8
Molecular Weight: 759.74
Form: Crystal
Color: Slightly Pale Yellow
Storage Temperature: 0-10°C
Other Product Names / Synonyms: (R)-2,2'-[5-Nitroisophthalamidobis(2,6-pyridylenecarbamoylmethoxy)]-1,1'-binaphthyl
Synonymes:  (R)-2,2'-[5-Nitroisophthalamidobis(2,6-pyridylenecarbamoylmethoxy)]-1,1'-binaphthyl
  • CAS Number:909254-56-4
  • Formule:C₄₂H₂₉N₇O₈
  • Molecular Weight:759.74 g/mol
Spécifications
Spécifications
  • Taille:
    100 mg