Dimethyldiphenylsilane ≥97.0%
À propos de cet article
CAS Number: 778-24-5
MDL Number: MFCD00041326
Molecular Formula: C14H16Si
Molecular Weight: 212.37
Purity/Analysis Method: >97.0% (GC)
Form: Clear Liquid
Boiling point (°C): 118
Flash Point (°C): 100
Specific Gravity (20/20): 0.99
- CAS Number:778-24-5
- Formule:C₁₄H₁₆Si
- Numéro MDL:MFCD00041326
- Molecular Weight:212.3623 g/mol
- Ébullition Pt:118 °C
- Densité:0,99 (20 °C)
- Flash Pt:100 °C
2 Options Available Below
Product Details & Documents
CAS Number: 778-24-5
MDL Number: MFCD00041326
Molecular Formula: C14H16Si
Molecular Weight: 212.37
Purity/Analysis Method: >97.0% (GC)
Form: Clear Liquid
Boiling point (°C): 118
Flash Point (°C): 100
Specific Gravity (20/20): 0.99
- CAS Number:778-24-5
- Formule:C₁₄H₁₆Si
- Numéro MDL:MFCD00041326
- Molecular Weight:212.3623 g/mol
- Ébullition Pt:118 °C
- Densité:0,99 (20 °C)
- Flash Pt:100 °C
Specifications for Product Family
Résultats des tests de spécification
- Purity/Analysis Method:97.0% (GC)