Sodium hydroxyde 20° Bé
Product Details & Documents
- CAS Number:1310-73-2
- Formule:NaOH
- Numéro MDL:MFCD00003548
- Molecular Weight:40 g/mol
- ONU:1823
- MARC:8,II
Spécifications
Spécifications
- Taille:32 oz.