Ammoniaque 20%
Ammoniaque 20%
Corrosif
Santé
Environnement
Supplier:   Ricca Chemical
Ammoniaque 20%
Supplier:  Ricca Chemical
Certificates
Ammoniaque 20%
3 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
Synonymes:  Ammonium hydroxyde
  • CAS Number:1336-21-6
  • Formule:NH₃
  • Numéro MDL:MFCD00066650
  • Molecular Weight:35.05 g/mol
  • Ébullition Pt:~ 36 °C
  • Fusion Pt:~ 0 °C
  • Densité:0.9800 g/cm³
  • Température de conservation:Température ambiante
  • ONU:3266
  • MARC:8,III
Specifications for Product Family
Résultats des tests de spécification
  • Appearance:
    Clear, colorless, ammonia odor
  • Assay at 20 °C (traceable to NIST SRM 723):
    20.0 ± 0.7 % (v/v)
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Taille
    Availability
    Price
  • Poly bottle
    4 L
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (4l)
    Each (4l) - $282.62
    $282.62
    Each (4l)
       $282.62
    Supplier Number: R0635000-4A
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Poly bottle
    10 L
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (10l)
    Each (10l) - $532.39
    $532.39
    Each (10l)
       $532.39
    Supplier Number: R0635000-10F
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Cubitainer®
    20 L
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (20l)
    Each (20l) - $524.20
    $524.20
    Each (20l)
       $524.20
    Supplier Number: R0635000-20F
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.