Acide lactique 1.00 N
- :50-21-5
- :H₃CCH(OH)COOH
- :MFCD00004520
- :90.08 g/mol
- :Température ambiante
- :3265
- :8,III
- :50-21-5
- :H₃CCH(OH)COOH
- :MFCD00004520
- :90.08 g/mol
- :Température ambiante
- :3265
- :8,III
- Appearance:Colorless liquid
- Assay (vs. Sulfuric Acid/Phenolphthalein):0.999-1.001 N at 20°C
Product Family Options
- Type de conditionnementTaille
- : R4280000-500A
- : R4280000-1A