Rouge Congo 0,1% (p/v) en solution aqueuse indicateur
Supplier:   Ricca Chemical
Rouge Congo 0,1% (p/v) en solution aqueuse indicateur
Supplier:  Ricca Chemical
Certificates
Rouge Congo 0,1% (p/v) en solution aqueuse indicateur
2 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
Synonymes:  Direct Red 28
  • CAS Number:573-58-0
  • Formule:C₃₂H₂₂N₆Na₂O₆S₂
  • Numéro MDL:MFCD00004028
  • Molecular Weight:696.67 g/mol
  • Ébullition Pt:100 °C
  • Fusion Pt:0.0 °C
  • Densité:1.0010 g/cm³
  • Température de conservation:Température ambiante
Specifications for Product Family
Résultats des tests de spécification
  • Appearance:
    Clear, red, odorless
  • Suitability for Use:
    Red (pH 5.0) - Blue (pH 3.0)
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Taille
    Availability
    Price
  • Poly bottle
    120 mL
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (120ml)
    Each (120ml) - $69.63
    $69.63
    Each (120ml)
       $69.63
    Supplier Number: R2250000-120A
  • Poly bottle
    500 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $141.59
    $141.59
    Each
       $141.59
    Supplier Number: R2250000-500A