Potassium hydroxyde, en pastilles NF, Multi-Compendial
À propos de cet article
- CAS Number:1310-58-3
- Formule:KOH
- Numéro MDL:MFCD00003553
- Molecular Weight:56.11 g/mol
- Indice Merck:12,07806
- Ébullition Pt:1320 °C (1013 hPa)
- Fusion Pt:360 °C
- Densité:2,04 g/cm³ (20 °C)
- L'EINECS:215-181-3
- MARC:8,II
- :Management of Change (MOC) category = R
- Température de conservation:Température ambiante
- ONU:1813
- ATTEINDRE:01-2119487136-33
1 Options Available Below
Product Details & Documents
- CAS Number:1310-58-3
- Formule:KOH
- Numéro MDL:MFCD00003553
- Molecular Weight:56.11 g/mol
- Indice Merck:12,07806
- Ébullition Pt:1320 °C (1013 hPa)
- Fusion Pt:360 °C
- Densité:2,04 g/cm³ (20 °C)
- L'EINECS:215-181-3
- MARC:8,II
- :Management of Change (MOC) category = R
- Température de conservation:Température ambiante
- ONU:1813
- ATTEINDRE:01-2119487136-33
Documents
Certificates
Recherche par numéro de lotSpecifications for Product Family
Résultats des tests de spécification
- NF - Identification:Passes Test
- NF - Insoluble Substances:Passes Test
- NF - Identification A:Passes Test
- NF - Identification B:Passes Test
- NF - Content of Potassium:≥59.9 %
- NF - Limit of Sodium:≤1.0 %
- NF - Assay (Total Alkali):≥85.0 %
- NF - Carbonate (as K₂CO₃):≤3.5 %
- EP/BP - Identification A:Passes Test
- EP/BP - Identification B:Passes Test
- EP/BP - Appearance of Solution:Passes Test
- EP/BP - Carbonate (as K₂CO₃):≤2.0 %
- EP/BP - Chloride (Cl):≤200 ppm
- EP/BP - Phosphate (PO₄):≤100 ppm
- EP/BP - Sulfate (SO₄):≤200 ppm
- EP/BP - Iron (Fe):≤10 ppm
- EP/BP - Sodium (Na):≤1.0 %
- EP/BP - Assay:85.0 - 100.5 %
- JP - Identification A:Passes Test
- JP - Identification B:Passes Test
- JP - Clarity and Color of Solution:Passes Test
- JP - Chloride (Cl):≤0.050 %
- JP - Heavy Metals (as Pb):≤30 ppm
- JP - Sodium (Na):Passes Test
- JP - Potassium Carbonate (K₂CO₃):≤2.0 %
- JP - Assay (KOH):≥85.0 %
Product Family Options
Informations sur le produit
- Type de conditionnementTailleAvailabilityPrice
- Poly bottle, white, blue T/E cap500 gEach(1/Itm/Bx)$378.81Case of 4 (1/ Itm/Bx)$1,026.53Supplier Number: BAKR3152-01Spécifications:MOC: RéguléMOC: Régulé
- Poly bottle, white, blue T/E cap2.5 kgDiscontinued-Supplier Number: -Spécifications:MOC: RéguléMOC: Régulé