Sodium hydroxyde solution 50%, réactif Biotech, J.T.Baker®
Sodium hydroxyde solution 50%, réactif Biotech, J.T.Baker®
Sodium hydroxyde solution 50%, réactif Biotech, J.T.Baker®
MOC:  Régulé
Certificates
Sodium hydroxyde solution 50%, réactif Biotech, J.T.Baker®
Sodium hydroxyde solution 50%, réactif Biotech, J.T.Baker®
MOC:  Régulé
3 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
Made from Water for Injection (WFI) U.S.P. and Sodium Hydroxide pellets, N.F.(Multi-Compendial) which meets BP, Ph.Eur. and JP Chemical Specifications
Synonymes:  Hydroxyde de sodium
  • CAS Number:1310-73-2
  • Formule:NaOH
  • Numéro MDL:MFCD00003548
  • Molecular Weight:40 g/mol
  • Ébullition Pt:119 - 135 °C (1013 hPa)
  • Ébullition Pt:119…135 °C (1013 hPa)
  • Fusion Pt:9 - 10 °C
  • Fusion Pt:9…10 °C
  • Densité:1,53 g/cm³ (20 °C)
  • Température de conservation:Température ambiante
  • L'EINECS:215-185-5
  • ONU:1824
  • MARC:8,II
  •  :Management of Change (MOC) category = R
Documents
Specifications for Product Family
Résultats des tests de spécification
  • Assay (NaOH):
    50 - 52%
  • Chloride (Cl):
    ≤5 ppm
  • Heavy Metals (as Pb):
    ≤1 ppm
  • Iron (Fe):
    ≤2 ppm
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Taille
    Availability
    Price
  • Jerrican (poly pail)
    19 L
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (19l)
    Each (19l) - $5,232.79
    $5,232.79
    Each (19l)
       $5,232.79
    Supplier Number: BAKR0897-07
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
    Spécifications:
    MOC:  Régulé
    MOC:  Régulé
  • PE drum, black
    200 L
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (200l)
    Each (200l)
    Supplier Number: BAKR0897-09
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
    Spécifications:
    MOC:  Régulé
    MOC:  Régulé
  • IBC/tote
    998 L
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (998l)
    Each (998l)
    Supplier Number: BAKR0897-79
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
    Spécifications:
    MOC:  Régulé
    MOC:  Régulé