Corning® Minimum Essential Medium (Mod.) (MEM), Corning
Supplier:   Corning
Corning® Minimum Essential Medium (Mod.) (MEM), Corning
Supplier:  Corning
Certificates
Corning® Minimum Essential Medium (Mod.) (MEM), Corning
Corning® Minimum Essential Medium (Mod.) (MEM), Corning
13 Options Available Below
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
Minimum Essential Medium (Mod.)(EMEM) based on Basal Medium Eagle (BME) formulation to aid cell propagation.
  • Low endotoxin - < 0.25EU/mL
  • Mycoplasma tested
  • Liquid media products are formulated with cell culture grade WFI water
  • Manufactured in a cGMP environment
It is a common cell culture medium developed from early work using Basal Medium Eagle (BME) with normal mammalian fibroblasts and certain subtypes of HeLa cells. When supplemented with serum, MEM has been used for cultivation of a wide variety of cells grown in monolayers, such as fibroblasts. This formulation contains Earle's salts and with or without L-glutamine.
Specifications for Product Family
Spécifications
Spécifications
  • Catalog No:
  • CA45000-382
  • CA45000-384
  • CA45000-386
  • CA45000-388
  • CA45000-394
  • CA45000-582
  • CA45000-584
  • CA45000-586
  • CA45000-592
  • CA45000-594
  • CA45000-596
  • CA45000-380
  • CA11028-536
  • Storage temperature:
  • Refrigerate
  • Refrigerate
  • Refrigerate
  • Refrigerate
  • Refrigerate
  • Refrigerate
  • Refrigerate
  • Refrigerate
  • Refrigerate
  • Refrigerate
  • Refrigerate
Spécifications
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Availability
    Price
  • Minimum Essential Medium (MEM) with Earle's salts and L-glutamine
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 6 (1l)
    Pack of 6 (1l) - $269.00
    $269.00
    Pack of 6 (1l)
       $269.00
    Supplier Number: 10-010-CM
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    CA45000-382
    Storage temperature
    Refrigerate
  • Minimum Essential Medium (MEM) with Earle's salts, without L-glutamine
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 6 (500ml)
    Pack of 6 (500ml) - $160.00
    $160.00
    Pack of 6 (500ml)
       $160.00
    Supplier Number: 15-010-CV
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    CA45000-384
    Storage temperature
    Refrigerate
  • Minimum Essential Medium (MEM) with Earle's salts, without L-glutamine
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 6 (1l)
    Pack of 6 (1l) - $314.00
    $314.00
    Pack of 6 (1l)
       $314.00
    Supplier Number: 15-010-CM
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    CA45000-386
    Storage temperature
    Refrigerate
  • Minimum Essential Medium (MEM) with Earle's salts, without L-glutamine and phenol red
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 6 (500ml)
    Pack of 6 (500ml) - $217.00
    $217.00
    Pack of 6 (500ml)
       $217.00
    Supplier Number: 17-305-CV
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    CA45000-388
    Storage temperature
    Refrigerate
  • Minimum Essential Medium (MEM) (For Suspension Cultures) without L-glutamine, calcium, and magnesium
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 6 (500ml)
    Pack of 6 (500ml) - $559.00
    $559.00
    Pack of 6 (500ml)
       $559.00
    Supplier Number: 15-015-CV
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    CA45000-394
    Storage temperature
    Refrigerate
  • Minimum Essential Medium (MEM), Powder with Earle's salts and L-glutamine, without sodium bicarbonate
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (10l)
    Each (10l) - $58.50
    $58.50
    Each (10l)
       $58.50
    Supplier Number: 50-010-PB
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    CA45000-582
    Storage temperature
    Refrigerate
  • Minimum Essential Medium (MEM), Powder with Earle's salts and L-glutamine, without sodium bicarbonate
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (50l)
    Each (50l) - $194.00
    $194.00
    Each (50l)
       $194.00
    Supplier Number: 50-010-PC
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    CA45000-584
    Storage temperature
    Refrigerate
  • Minimum Essential Medium (MEM), powder with Earle's salts, without L-glutamine, phenol red, and sodium bicarbonate
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (10l)
    Each (10l) - $74.80
    $74.80
    Each (10l)
       $74.80
    Supplier Number: 90-009-PB
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    CA45000-586
    Storage temperature
  • Minimum Essential Medium (MEM), Powder (Autoclavable) with Earle's salts, without L-glutamine and sodium bicarbonate
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (50l)
    Each (50l) - $105.00
    $105.00
    Each (50l)
       $105.00
    Supplier Number: 51-010-PC
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    CA45000-592
    Storage temperature
    Refrigerate
  • Minimum Essential Medium (MEM), Powder with Earle's salts, L-glutamine, and nonesstential amino acids without sodium bicarbonate
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (10l)
    Each (10l) - $58.00
    $58.00
    Each (10l)
       $58.00
    Supplier Number: 50-011-PB
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    CA45000-594
    Storage temperature
    Refrigerate
  • Minimum Essential Medium (MEM), Powder with Earle's salts, L-glutamine, and nonesstential amino acids without sodium bicarbonate
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (50l)
    Each (50l) - $86.00
    $86.00
    Each (50l)
       $86.00
    Supplier Number: 50-011-PC
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    CA45000-596
    Storage temperature
    Refrigerate
  • Minimum Essential Medium (MEM) with Earle's salts and L-glutamine
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 6 (500ml)
    Pack of 6 (500ml) - $173.00
    $173.00
    Pack of 6 (500ml)
       $173.00
    Supplier Number: 10-010-CV
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    CA45000-380
    Storage temperature
    Refrigerate
  • Minimum Essential Medium (MEM), Sodium bicarbonate, NEAA, L-glutamine, sodium pyruvate
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 6 (500ml)
    Pack of 6 (500ml) - $241.00
    $241.00
    Pack of 6 (500ml)
       $241.00
    Supplier Number: 10-009-CV
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    CA11028-536
    Storage temperature