Corning® Medium 199 (Mod.), Corning
Supplier:   Corning
Corning® Medium 199 (Mod.), Corning
Supplier:  Corning
Certificates
Corning® Medium 199 (Mod.), Corning
3 Options Available Below
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
Medium 199 is often used in vaccine production, virology, and for the culture of various non-transformed cells
  • Low endotoxin - < 0.25EU/mL
  • Mycoplasma tested
  • Liquid media products are formulated with cell culture grade WFI water
  • Manufactured in a cGMP environment
It was originally developed as the result of efforts to create a fully defined, animal origin-free medium. Long-term use of this medium requires serum supplementation.
Specifications for Product Family
Spécifications
Spécifications
  • Catalog No:
  • CA45000-378
  • CA45000-570
  • CA45000-574
  • Storage temperature:
  • 2...8 °C
  • 2...8 °C
  • 2...8 °C
Spécifications
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Format du milieu
    Availability
    Price
  • Medium 199 (Mod.) with Earle's salts and L-glutamine
    Liquide
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 6 (500ml)
    Pack of 6 (500ml) - $189.00
    $189.00
    Pack of 6 (500ml)
       $189.00
    Supplier Number: 10-060-CV
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    CA45000-378
    Storage temperature
    2...8 °C
  • Medium 199 (Mod.), Powder, with Earle's salts and L-glutamine without sodium bicarbonate
    Powder
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (10l)
    Each (10l) - $133.00
    $133.00
    Each (10l)
       $133.00
    Supplier Number: 50-050-PB
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    CA45000-570
    Storage temperature
    2...8 °C
  • Medium 199 (Mod.), Powder [+] Earle's salts [-] sodium bicarbonate, L-glutamine, phenol red
    Powder
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (10l)
    Each (10l) - $138.00
    $138.00
    Each (10l)
       $138.00
    Supplier Number: 90-050-PB
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    CA45000-574
    Storage temperature
    2...8 °C