PCR Plates, Sorenson BioScience
Supplier: Sorenson Bioscience
Jump to:
À propos de cet article
UltraAmp 96- and 384-well PCR plates contains bold-printed alphanumerics and fit all leading thermal cyclers, DNA sequencing/detection instruments, and Real-Time PCR instruments.
- Tight manufacturing tolerances and SBS standard dimensions create plates ideal for automated processes
Certified free of RNase / DNase, Human DNA, Pyrogens and PCR Inhibitors.
12 Options Available Below
Product Details & Documents
UltraAmp 96- and 384-well PCR plates contains bold-printed alphanumerics and fit all leading thermal cyclers, DNA sequencing/detection instruments, and Real-Time PCR instruments.
- Tight manufacturing tolerances and SBS standard dimensions create plates ideal for automated processes
Certified free of RNase / DNase, Human DNA, Pyrogens and PCR Inhibitors.
Product Family Options
Informations sur le produit
- Nb de puitsWell VolumeWell ColorAvailabilityPrice
- 960.1 mlNaturalLog in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéCase of 25Case of 25 - $417.66$417.66Prix promotionnel pour les nouveaux clientsCase of 25$417.66Supplier Number: 38800
- 960.1 mlNaturalLog in pour la disponibilitéPack of 25Pack of 25 - $281.55$281.55Prix promotionnel pour les nouveaux clientsLog in pour la disponibilitéCase of 100Case of 100 - $1,126.22$1,126.22Prix promotionnel pour les nouveaux clientsPack of 25$281.55Case of 100$1,126.22Supplier Number: 38900
- 960.2 mlBlackLog in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéCase of 25Case of 25 - $423.74$423.74Prix promotionnel pour les nouveaux clientsCase of 25$423.74Supplier Number: 37860
- 960.2 mlNaturalLog in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéCase of 100Case of 100 - $529.27$529.27Prix promotionnel pour les nouveaux clientsCase of 100$529.27Supplier Number: 26190
- 960.2 mlNaturalLog in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéCase of 100Case of 100 - $1,216.44$1,216.44Prix promotionnel pour les nouveaux clientsCase of 100$1,216.44Supplier Number: 28440
- 960.2 mlNaturalLog in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéCase of 100Case of 100 - $1,282.44$1,282.44Prix promotionnel pour les nouveaux clientsCase of 100$1,282.44Supplier Number: 35900
- 960.2 mlNaturalLog in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéCase of 100Case of 100 - $1,079.02$1,079.02Prix promotionnel pour les nouveaux clientsCase of 100$1,079.02Supplier Number: 31040
- 960.2 mlPurpleLog in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéCase of 25Case of 25 - $423.74$423.74Prix promotionnel pour les nouveaux clientsCase of 25$423.74Supplier Number: 22170
- 960.2 mlWhiteLog in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéCase of 25Case of 25 - $426.39$426.39Prix promotionnel pour les nouveaux clientsCase of 25$426.39Supplier Number: 37870
- 3840.03 mlNaturalLog in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéCase of 50Case of 50 - $495.31$495.31Prix promotionnel pour les nouveaux clientsCase of 50$495.31Supplier Number: 39620
- 3840.03 mlWhiteLog in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéCase of 100Case of 100 - $1,162.81$1,162.81Prix promotionnel pour les nouveaux clientsCase of 100$1,162.81Supplier Number: 38820
- 3840.03 mlWhiteLog in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéCase of 100Case of 100 - $1,435.87$1,435.87Prix promotionnel pour les nouveaux clientsCase of 100$1,435.87Supplier Number: 38830