Pipette Tips, Sorenson BioScience
Supplier: Sorenson Bioscience
Jump to:
À propos de cet article
Sorenson BioScience universal fit pipette tips are manufactured from medical grade polypropylene in a tightly controlled production environment.
Certified free of RNase / DNase, Human DNA, Pyrogens and PCR Inhibitors.
The accurate and precise tips are designed to fit most research-grade pipettors. Available in low binding, pipette tips reduce sample retention.
12 Options Available Below
Product Details & Documents
Sorenson BioScience universal fit pipette tips are manufactured from medical grade polypropylene in a tightly controlled production environment.
Certified free of RNase / DNase, Human DNA, Pyrogens and PCR Inhibitors.
The accurate and precise tips are designed to fit most research-grade pipettors. Available in low binding, pipette tips reduce sample retention.
Product Family Options
Informations sur le produit
- Tip StyleVolumeSterileTip ColorAvailabilityPrice
- MicroReach100 - 1000 µlBleuLog in pour la disponibilitéLog in pour la disponibilitéCase of 1,000Case of 1,000 - $199.45$199.45Prix promotionnel pour les nouveaux clientsCase of 1,000$199.45Supplier Number: 27120
- MicroReach0.1 - 10 µlNaturelLog in pour la disponibilitéPack of 1,000Pack of 1,000 - $73.33$73.33Prix promotionnel pour les nouveaux clientsLog in pour la disponibilitéCase of 10000Case of 10000 - $733.27$733.27Prix promotionnel pour les nouveaux clientsPack of 1,000$73.33Case of 10000$733.27Supplier Number: 23580
- MicroReach0.1 - 10 µl+NaturelLog in pour la disponibilitéPack of 960Pack of 960 - $172.76$172.76Prix promotionnel pour les nouveaux clientsLog in pour la disponibilitéCase of 4800Case of 4800 - $863.81$863.81Prix promotionnel pour les nouveaux clientsPack of 960$172.76Case of 4800$863.81Supplier Number: 23570
- QuickRack1 - 200 µlNaturelLog in pour la disponibilitéPack of 960Pack of 960 - $133.00$133.00Prix promotionnel pour les nouveaux clientsLog in pour la disponibilitéCase of 4800Case of 4800 - $664.99$664.99Prix promotionnel pour les nouveaux clientsPack of 960$133.00Case of 4800$664.99Supplier Number: 30430
- QuickRack1 - 200 µlJauneLog in pour la disponibilitéPack of 960Pack of 960 - $110.86$110.86Prix promotionnel pour les nouveaux clientsLog in pour la disponibilitéCase of 4800Case of 4800 - $554.29$554.29Prix promotionnel pour les nouveaux clientsPack of 960$110.86Case of 4800$554.29Supplier Number: 30460
- Standard1 - 200 µlJauneDiscontinued-Supplier Number: -
- Standard1 - 200 µlJauneDiscontinued-Supplier Number: -
- Extended Length1 - 300 µlNaturelLog in pour la disponibilitéPack of 1,000Pack of 1,000 - $57.91$57.91Prix promotionnel pour les nouveaux clientsLog in pour la disponibilitéCase of 10000Case of 10000 - $579.08$579.08Prix promotionnel pour les nouveaux clientsPack of 1,000$57.91Case of 10000$579.08Supplier Number: 30800
- Extended Length, Low Binding1 - 300 µlNaturelLog in pour la disponibilitéPack of 1,000Pack of 1,000 - $63.94$63.94Prix promotionnel pour les nouveaux clientsLog in pour la disponibilitéCase of 10000Case of 10000 - $639.35$639.35Prix promotionnel pour les nouveaux clientsPack of 1,000$63.94Case of 10000$639.35Supplier Number: 30800T
- Extended length1 - 300 µlNaturelLog in pour la disponibilitéPack of 960Pack of 960 - $104.27$104.27Prix promotionnel pour les nouveaux clientsLog in pour la disponibilitéCase of 4800Case of 4800 - $521.36$521.36Prix promotionnel pour les nouveaux clientsPack of 960$104.27Case of 4800$521.36Supplier Number: 30920
- Extended Length, Low Binding1 - 300 µlNaturelLog in pour la disponibilitéPack of 960Pack of 960 - $122.38$122.38Prix promotionnel pour les nouveaux clientsLog in pour la disponibilitéCase of 4800Case of 4800 - $611.88$611.88Prix promotionnel pour les nouveaux clientsPack of 960$122.38Case of 4800$611.88Supplier Number: 30920T
- Extended Length1 - 300 µl+NaturelLog in pour la disponibilitéPack of 960Pack of 960 - $127.19$127.19Prix promotionnel pour les nouveaux clientsLog in pour la disponibilitéCase of 4800Case of 4800 - $635.95$635.95Prix promotionnel pour les nouveaux clientsPack of 960$127.19Case of 4800$635.95Supplier Number: 30930
- Extended Length50 - 1250 µlNaturelLog in pour la disponibilitéPack of 768Pack of 768 - $122.49$122.49Prix promotionnel pour les nouveaux clientsLog in pour la disponibilitéCase of 3840Case of 3840 - $612.45$612.45Prix promotionnel pour les nouveaux clientsPack of 768$122.49Case of 3840$612.45Supplier Number: 34750
- QuickRack, extended length50 - 1250 µlNaturelLog in pour la disponibilitéPack of 768Pack of 768 - $108.81$108.81Prix promotionnel pour les nouveaux clientsLog in pour la disponibilitéCase of 3840Case of 3840 - $544.05$544.05Prix promotionnel pour les nouveaux clientsPack of 768$108.81Case of 3840$544.05Supplier Number: 34770