Sodium hydroxyde 2.00 N analytical reagent
Sodium hydroxyde 2.00 N analytical reagent
Corrosif
Santé
Supplier:   Ricca Chemical
Sodium hydroxyde 2.00 N analytical reagent
Supplier:  Ricca Chemical
Certificates
Sodium hydroxyde 2.00 N analytical reagent
4 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
Synonymes:  Hydroxyde de sodium
  • CAS Number:1310-73-2
  • Formule:NaOH
  • Numéro MDL:MFCD00003548
  • Molecular Weight:40 g/mol
  • Ébullition Pt:109 °C (1013 hPa)
  • Fusion Pt:∼ 0°C
  • Densité:Max, 1.11 g/cm³ (20 °C)
  • Température de conservation:Température ambiante
  • L'EINECS:215-185-5
  • ONU:1824
  • MARC:8,II
Specifications for Product Family
Résultats des tests de spécification
  • Appearance:
    Clear, colorless, odorless
  • Assay at 20 °C (traceable to NIST SRM 723):
    2.000 ± 0.001 N at 20.0 °C
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Taille
    Availability
    Price
  • Poly bottle
    500 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (500ml)
    Each (500ml) - $65.73
    $65.73
    Each (500ml)
       $65.73
    Supplier Number: R7455000-500A
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Plastic container
    1 L
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (1l)
    Each (1l) - $124.88
    $124.88
    Each (1l)
       $124.88
    Supplier Number: R7455000-1A
  • Cubitainer®
    10 L
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (10l)
    Each (10l) - $435.46
    $435.46
    Each (10l)
       $435.46
    Supplier Number: R7455000-10F
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Poly
    1 gal.
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (1US Gal)
    Each (1US Gal) - $266.20
    $266.20
    Each (1US Gal)
       $266.20
    Supplier Number: R7455000-4A