Ammoniaque 5.00 N analytical reagent | Avantor
Ammoniaque 5.00 N analytical reagent
Irritant
Supplier:   Ricca Chemical
Ammoniaque 5.00 N analytical reagent
Supplier:  Ricca Chemical
Certificates
Ammoniaque 5.00 N analytical reagent
2 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
Synonymes:  Ammonium hydroxyde
  • CAS Number:1336-21-6
  • Formule:NH₃
  • Numéro MDL:MFCD00066650
  • Molecular Weight:35.05 g/mol
  • Température de conservation:Température ambiante
  • L'EINECS:215-647-6
  • ONU:2672
  • MARC:8,III
Specifications for Product Family
Résultats des tests de spécification
  • Appearance:
    Clear, colorless, ammonia odor
  • Assay at 20 °C (traceable to NIST SRM 723):
    5.005 ± 0.010 N at 20.0 °C
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Taille
    Availability
    Price
  • Poly
    1 L
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (1l)
    Each (1l) - $218.52
    $218.52
    Each (1l)
       $218.52
    Supplier Number: R0644000-1A
  • Poly bottle
    16 oz.
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (16oz)
    Each (16oz) - $156.13
    $156.13
    Each (16oz)
       $156.13
    Supplier Number: R0644000-500A