Giemsa colorant solution mère analytical reagent
Giemsa colorant solution mère analytical reagent
Inflammable
Toxique
Santé
Irritant
Supplier:   Ricca Chemical
Giemsa colorant solution mère analytical reagent
Supplier:  Ricca Chemical
Certificates
Giemsa colorant solution mère analytical reagent
Giemsa colorant solution mère analytical reagent
2 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
Giemsa Stain, Stock, for Blood and Tissue Staining, and Staining of Malarial Parasites in Blood.
Synonymes:  Colorant de Giemsa
  • CAS Number:51811-82-6
  • Numéro MDL:MFCD00081642
  • Densité:0,99 g/cm³ (20 °C)
  • Température de conservation:Température ambiante
  • L'EINECS:257-438-2
  • ONU:1993
  • MARC:3,II
Specifications for Product Family
Résultats des tests de spécification
  • Absorbance (traceable to NIST SRM 930):
    Conforms to control
  • Appearance:
    Clear, dark violet, alcohol odor
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Taille
    Availability
    Price
  • Poly
    120 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (120ml)
    Each (120ml) - $148.51
    $148.51
    Each (120ml)
       $148.51
    Supplier Number: R3250000-120A
  • Poly
    500 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (500ml)
    Each (500ml) - $332.69
    $332.69
    Each (500ml)
       $332.69
    Supplier Number: R3250000-500A