Sodium acétate 20% (p/p) en solution aqueuse analytical reagent | Avantor
Sodium acétate 20% (p/p) en solution aqueuse analytical reagent
Poly, 500 ml
Catalog # RC712016
Supplier:   Ricca Chemical
Fournisseur #:  R7120000-500A
Sodium acétate 20% (p/p) en solution aqueuse analytical reagent
Catalog # RC712016
Supplier:  Ricca Chemical
CAS Number:  127-09-3
Sodium acétate 20% (p/p) en solution aqueuse analytical reagent
Sodium acétate 20% (p/p) en solution aqueuse analytical reagent
Poly, 500 ml
CAS Number:  127-09-3
Price
$110.99
Log in pour la disponibilité
Each (500ml)
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
Synonymes:  Acétate de sodium
  • CAS Number:127-09-3
  • Formule:H₃CCOONa
  • Numéro MDL:MFCD00012459
  • Molecular Weight:82.03 g/mol
  • Température de conservation:Température ambiante
  • L'EINECS:204-823-8
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Appearance:
    Clear, colorless, odorless
  • Assay:
    20.0 ± 0.6 % (w/w) Sodium Acetate Trihydrate
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Poly
  • Taille:
    500 ml