WHEATON® Extended Controlled Dropper Tips, DWK Life Sciences
WHEATON® Extended Controlled Dropper Tips, DWK Life Sciences
Certificates
WHEATON® Extended Controlled Dropper Tips, DWK Life Sciences
WHEATON® Extended Controlled Dropper Tips, DWK Life Sciences
72 Options Available Below
Product Details & Documents
Extended Controlled Dropper Tips are made of LDPE (Low-Density Polyethylene)
Extended Controlled Dropper Tips snap into the inside of the bottle neck and are available in bulk. Dropper tips can be covered with Wheaton dropper tip screw caps.
They dispense one drop at a time. The average drop size is 44µL (±6µL).
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Taille du bouchon
    Color
    Availability
    Price
  • 8 mm
    Pink
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 100
    Case of 100 - $51.68
    $51.68
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 100
       $51.68
    Supplier Number: 242401
  • 8 mm
    Red
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 100
    Case of 100 - $51.93
    $51.93
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 100
       $51.93
    Supplier Number: 242402
  • 8 mm
    Orange
    Discontinued
    Supplier Number: 242403
  • 8 mm
    Blue
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 100
    Case of 100 - $51.93
    $51.93
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 100
       $51.93
    Supplier Number: 242404
  • 8 mm
    Gray
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 100
    Case of 100 - $51.68
    $51.68
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 100
       $51.68
    Supplier Number: 242405
  • 8 mm
    Green
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 100
    Case of 100 - $51.93
    $51.93
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 100
       $51.93
    Supplier Number: 242406
  • 8 mm
    Purple
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 100
    Case of 100 - $51.93
    $51.93
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 100
       $51.93
    Supplier Number: 242407
  • 8 mm
    Yellow
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 100
    Case of 100 - $51.93
    $51.93
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 100
       $51.93
    Supplier Number: 242408
  • 8 mm
    White
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 100
    Case of 100 - $55.33
    $55.33
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 100
       $55.33
    Supplier Number: 242410
  • 8 mm
    Natural
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 100
    Case of 100 - $50.32
    $50.32
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 100
       $50.32
    Supplier Number: 242401-01
  • 8 mm
    Natural
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1,000
    Case of 1,000 - $364.65
    $364.65
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 1,000
       $364.65
    Supplier Number: W242401-01-A
  • 8 mm
    White
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1,000
    Case of 1,000 - $364.65
    $364.65
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 1,000
       $364.65
    Supplier Number: W242410-A
  • 8 mm
    Red
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1,000
    Case of 1,000 - $364.65
    $364.65
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 1,000
       $364.65
    Supplier Number: W242402-A
  • 8 mm
    Blue
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1,000
    Case of 1,000 - $364.65
    $364.65
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 1,000
       $364.65
    Supplier Number: W242404-A
  • 8 mm
    Green
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1,000
    Case of 1,000 - $364.65
    $364.65
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 1,000
       $364.65
    Supplier Number: W242406-A
  • 8 mm
    Pink
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1,000
    Case of 1,000 - $388.57
    $388.57
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 1,000
       $388.57
    Supplier Number: W242401-A
  • 8 mm
    Orange
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1,000
    Case of 1,000 - $388.57
    $388.57
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 1,000
       $388.57
    Supplier Number: W242403-A
  • 8 mm
    Gray
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1,000
    Case of 1,000 - $388.57
    $388.57
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 1,000
       $388.57
    Supplier Number: W242405-A
  • 8 mm
    Purple
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1,000
    Case of 1,000 - $390.39
    $390.39
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 1,000
       $390.39
    Supplier Number: W242407-A
  • 8 mm
    Yellow
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1,000
    Case of 1,000 - $388.57
    $388.57
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 1,000
       $388.57
    Supplier Number: W242408-A
  • 13 mm
    Pink
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 100
    Case of 100 - $67.83
    $67.83
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 100
       $67.83
    Supplier Number: 242411
  • 13 mm
    Red
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 100
    Case of 100 - $72.25
    $72.25
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 100
       $72.25
    Supplier Number: 242412
  • 13 mm
    Orange
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 100
    Case of 100 - $72.25
    $72.25
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 100
       $72.25
    Supplier Number: 242413
  • 13 mm
    Gray
    Discontinued
    Supplier Number: 242415
  • 13 mm
    Purple
    Discontinued
    Supplier Number: -
  • 13 mm
    Green
    Discontinued
    Supplier Number: 242416
  • 13 mm
    White
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 100
    Case of 100 - $67.49
    $67.49
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 100
       $67.49
    Supplier Number: 242420
  • 13 mm
    Blue
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 100
    Case of 100 - $72.62
    $72.62
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 100
       $72.62
    Supplier Number: 242414
  • 13 mm
    Natural
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 100
    Case of 100 - $65.87
    $65.87
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 100
       $65.87
    Supplier Number: 242411-01
  • 13 mm
    White
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1,000
    Case of 1,000 - $503.20
    $503.20
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 1,000
       $503.20
    Supplier Number: W242420-A
  • 13 mm
    Natural
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1,000
    Case of 1,000 - $522.34
    $522.34
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 1,000
       $522.34
    Supplier Number: W242411-01-A
  • 13 mm
    Pink
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1,000
    Case of 1,000 - $535.99
    $535.99
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 1,000
       $535.99
    Supplier Number: W242411-A
  • 13 mm
    Red
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1,000
    Case of 1,000 - $538.72
    $538.72
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 1,000
       $538.72
    Supplier Number: W242412-A
  • 13 mm
    Orange
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1,000
    Case of 1,000 - $535.99
    $535.99
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 1,000
       $535.99
    Supplier Number: W242413-A
  • 13 mm
    Blue
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1,000
    Case of 1,000 - $538.72
    $538.72
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 1,000
       $538.72
    Supplier Number: W242414-A
  • 13 mm
    Gray
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1,000
    Case of 1,000 - $535.99
    $535.99
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 1,000
       $535.99
    Supplier Number: W242415-A
  • 13 mm
    Green
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1,000
    Case of 1,000 - $538.72
    $538.72
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 1,000
       $538.72
    Supplier Number: W242416-A
  • 13 mm
    Yellow
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1,000
    Case of 1,000 - $538.72
    $538.72
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 1,000
       $538.72
    Supplier Number: W242418-A
  • 13 mm
    Purple
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1,000
    Case of 1,000 - $538.72
    $538.72
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 1,000
       $538.72
    Supplier Number: W242417-A
  • 15 mm
    Pink
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 100
    Case of 100 - $67.49
    $67.49
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 100
       $67.49
    Supplier Number: 242421
  • 15 mm
    Red
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 100
    Case of 100 - $72.62
    $72.62
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 100
       $72.62
    Supplier Number: 242422
  • 15 mm
    Orange
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 100
    Case of 100 - $67.49
    $67.49
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 100
       $67.49
    Supplier Number: 242423
  • 15 mm
    Blue
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 100
    Case of 100 - $67.83
    $67.83
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 100
       $67.83
    Supplier Number: 242424
  • 15 mm
    Gray
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 100
    Case of 100 - $72.25
    $72.25
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 100
       $72.25
    Supplier Number: 242425
  • 15 mm
    Green
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 100
    Case of 100 - $72.25
    $72.25
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 100
       $72.25
    Supplier Number: 242426
  • 15 mm
    Purple
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 100
    Case of 100 - $72.62
    $72.62
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 100
       $72.62
    Supplier Number: 242427
  • 15 mm
    White
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 100
    Case of 100 - $67.49
    $67.49
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 100
       $67.49
    Supplier Number: 242430
  • 15 mm
    Natural
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1,000
    Case of 1,000 - $522.34
    $522.34
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 1,000
       $522.34
    Supplier Number: W242421-01-A
  • 15 mm
    Red
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1,000
    Case of 1,000 - $522.34
    $522.34
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 1,000
       $522.34
    Supplier Number: W242422-A
  • 15 mm
    Orange
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1,000
    Case of 1,000 - $522.34
    $522.34
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 1,000
       $522.34
    Supplier Number: W242423-A
  • 15 mm
    Blue
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1,000
    Case of 1,000 - $519.61
    $519.61
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 1,000
       $519.61
    Supplier Number: W242424-A
  • 15 mm
    Gray
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1,000
    Case of 1,000 - $485.35
    $485.35
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 1,000
       $485.35
    Supplier Number: W242425-A
  • 15 mm
    Green
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1,000
    Case of 1,000 - $522.34
    $522.34
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 1,000
       $522.34
    Supplier Number: W242426-A
  • 15 mm
    Purple
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1,000
    Case of 1,000 - $485.35
    $485.35
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 1,000
       $485.35
    Supplier Number: W242427-A
  • 15 mm
    White
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1,000
    Case of 1,000 - $487.90
    $487.90
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 1,000
       $487.90
    Supplier Number: W242430-A
  • 20 mm
    Pink
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 100
    Case of 100 - $71.57
    $71.57
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 100
       $71.57
    Supplier Number: 242431
  • 15 mm
    Natural
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 100
    Case of 100 - $65.87
    $65.87
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 100
       $65.87
    Supplier Number: 242421-01
  • 20 mm
    Red
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 100
    Case of 100 - $71.57
    $71.57
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 100
       $71.57
    Supplier Number: 242432
  • 15 mm
    Pink
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1,000
    Case of 1,000 - $519.61
    $519.61
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 1,000
       $519.61
    Supplier Number: W242421-A
  • 20 mm
    Orange
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 100
    Case of 100 - $76.62
    $76.62
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 100
       $76.62
    Supplier Number: 242433
  • 15 mm
    Yellow
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1,000
    Case of 1,000 - $519.61
    $519.61
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 1,000
       $519.61
    Supplier Number: W242428-A
  • 20 mm
    Blue
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 100
    Case of 100 - $71.57
    $71.57
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 100
       $71.57
    Supplier Number: 242434
  • 20 mm
    Green
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 100
    Case of 100 - $71.57
    $71.57
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 100
       $71.57
    Supplier Number: 242436
  • 20 mm
    Purple
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 100
    Case of 100 - $71.57
    $71.57
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 100
       $71.57
    Supplier Number: 242437
  • 20 mm
    Yellow
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 100
    Case of 100 - $76.26
    $76.26
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 100
       $76.26
    Supplier Number: 242438
  • 20 mm
    White
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 100
    Case of 100 - $71.57
    $71.57
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 100
       $71.57
    Supplier Number: 242440
  • 20 mm
    Natural
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 100
    Case of 100 - $69.44
    $69.44
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 100
       $69.44
    Supplier Number: 242431-01
  • 20 mm
    Natural
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1,000
    Case of 1,000 - $569.66
    $569.66
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 1,000
       $569.66
    Supplier Number: W242431-01-A
  • 20 mm
    Pink
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1,000
    Case of 1,000 - $569.66
    $569.66
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 1,000
       $569.66
    Supplier Number: W242431-A
  • 20 mm
    Red
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1,000
    Case of 1,000 - $566.93
    $566.93
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 1,000
       $566.93
    Supplier Number: W242432-A
  • 20 mm
    Orange
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1,000
    Case of 1,000 - $569.66
    $569.66
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 1,000
       $569.66
    Supplier Number: W242433-A
  • 20 mm
    Blue
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1,000
    Case of 1,000 - $566.93
    $566.93
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 1,000
       $566.93
    Supplier Number: W242434-A
  • 20 mm
    Purple
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1,000
    Case of 1,000 - $569.66
    $569.66
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 1,000
       $569.66
    Supplier Number: W242437-A
  • 20 mm
    Yellow
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1,000
    Case of 1,000 - $566.93
    $566.93
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 1,000
       $566.93
    Supplier Number: W242438-A
  • 20 mm
    White
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1,000
    Case of 1,000 - $532.10
    $532.10
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 1,000
       $532.10
    Supplier Number: W242440-A
  • 20 mm
    Green
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1,000
    Case of 1,000 - $532.10
    $532.10
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 1,000
       $532.10
    Supplier Number: W242436-A