VWR® Volumetric Flasks | Avantor
VWR® Volumetric Flasks
VWR® Volumetric Flasks
Supplier:  VWR International
Certificates
VWR® Volumetric Flasks
VWR® Volumetric Flasks
6 Options Available Below
Product Details & Documents
Our borosilicate flasks meet ASTM standards.
  • Class A Flasks
  • Borosilicate Glass Construction
  • Graduated Marking for Measurements
  • Economical
  • Snap-Caps Included
The necks fit the included snap-caps.
The Class A, volumetric flasks include a graduation line for accurate measurements.
Documents
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Capacité
    Availability
    Price
  • 50 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $5.10
    $5.10
    Liquidation
    Log in pour la disponibilité
    Case of 12
    Case of 12 - $61.00
    $61.00
    Liquidation
    Each
       $5.10
    Case of 12
       $61.00
  • 100 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $61.95
    $61.95
    Log in pour la disponibilité
    Case of 12
    Case of 12 - $668.95
    $668.95
    Each
       $61.95
    Case of 12
       $668.95
  • 250 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $81.20
    $81.20
    Log in pour la disponibilité
    Case of 12
    Case of 12 - $881.00
    $881.00
    Each
       $81.20
    Case of 12
       $881.00
  • 500 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $102.55
    $102.55
    Log in pour la disponibilité
    Case of 12
    Case of 12 - $1,109.65
    $1,109.65
    Each
       $102.55
    Case of 12
       $1,109.65
  • 1000 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $107.30
    $107.30
    Log in pour la disponibilité
    Case of 6
    Case of 6 - $577.80
    $577.80
    Each
       $107.30
    Case of 6
       $577.80
  • 2000 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $197.05
    $197.05
    Log in pour la disponibilité
    Case of 4
    Case of 4 - $713.20
    $713.20
    Each
       $197.05
    Case of 4
       $713.20