VWR® Volumetric Flasks | Avantor
VWR® Volumetric Flasks
VWR® Volumetric Flasks
Supplier:  VWR International
Certificates
VWR® Volumetric Flasks
VWR® Volumetric Flasks
7 Options Available Below
Product Details & Documents
A Great Value!
  • Class B borosilicate glass
  • Includes choice of glass stopper or snap cap
  • Graduation line for accurate measurements
Our new Class B borosilicate volumetric flasks feature capacity tolerances twice those specified for Class A volumetric ware.
Documents
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Capacité
    Stopper Type
    Availability
    Price
  • 100 ml
    Glass Stopper
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $90.20
    $90.20
    Log in pour la disponibilité
    Case of 12
    Case of 12 - $978.95
    $978.95
    Each
       $90.20
    Case of 12
       $978.95
  • 250 ml
    Glass Stopper
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $100.15
    $100.15
    Log in pour la disponibilité
    Case of 12
    Case of 12 - $1,070.45
    $1,070.45
    Each
       $100.15
    Case of 12
       $1,070.45
  • 500 ml
    Glass Stopper
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $119.15
    $119.15
    Log in pour la disponibilité
    Case of 12
    Case of 12 - $1,270.95
    $1,270.95
    Each
       $119.15
    Case of 12
       $1,270.95
  • 100 ml
    Snap cap
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $53.70
    $53.70
    Log in pour la disponibilité
    Case of 12
    Case of 12 - $574.65
    $574.65
    Each
       $53.70
    Case of 12
       $574.65
  • 250 ml
    Snap cap
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $57.50
    $57.50
    Log in pour la disponibilité
    Case of 12
    Case of 12 - $622.05
    $622.05
    Each
       $57.50
    Case of 12
       $622.05
  • 500 ml
    Snap cap
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $9.70
    $9.70
    Liquidation
    Log in pour la disponibilité
    Case of 12
    Case of 12 - $116.40
    $116.40
    Liquidation
    Each
       $9.70
    Case of 12
       $116.40
  • 1000 ml
    Snap cap
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $101.90
    $101.90
    Log in pour la disponibilité
    Case of 6
    Case of 6 - $542.90
    $542.90
    Each
       $101.90
    Case of 6
       $542.90