Volvox Slide | Avantor
Volvox Slide
Volvox Slide, Section, Quadruple
Catalog # 470180-992
Supplier:   Avantor
Volvox Slide
Catalog # 470180-992
Supplier:  Avantor
Volvox Slide
Volvox Slide
Volvox Slide, Section, Quadruple
Price
$12.25
Log in pour la disponibilité
Each
Product Details & Documents
Freshwater green algae
  • Identifying features clearly distinguishable
  • Rigorous quality control standards
Freshater chlorophytes. Asexual and sexual reproductive stages.
Spécifications
  • Désignation:
    Volvox Slide
  • Stain:
    Quadruple
  • Orientation:
    Section
Accessories
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Media
    No. of Students
    Availability
    Price
  • Volvox globator (Small)
    Volvox globator (Small)
    470176-714
    Basic culture solution
    30
    Log in pour la disponibilité
    Each - $15.70
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Media
    No. of Students
    Availability
    Price
  • Volvox aureus (Large)
    Volvox aureus (Large)
    470176-362
    Basic culture solution
    100
    Log in pour la disponibilité
    Each - $48.90
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Media
    No. of Students
    Availability
    Price
  • Volvox aureus (Small)
    Volvox aureus (Small)
    470176-360
    Basic culture solution
    30
    Log in pour la disponibilité
    Each - $15.70