ContactUsLinkComponent
Tray with Pour Lip
  470020-966
 :  Dynalon
undefined
Tray with Pour Lip
  470020-966
 :  Dynalon
 :  409214
  • Width:
    11¼"
  • Description:
    Tray with Pour Lip
  • Height:
    1⅞"
  • Length:
    13¼"
  • Cat. no.:
    470020-966
  • Supplier No.:
    409214
Trays feature a pour lip.
  • HDPE construction
  • Easily cleaned
  • Aligned with GLOBE protocols
Ideal for pond water studies.