Surgical Scissors | Avantor
Surgical Scissors
Supplier:   Dunrite Instruments
Surgical Scissors
Certificates
Surgical Scissors
Surgical Scissors
6 Options Available Below
Product Details & Documents
Each feature a sharp point for penetration and a blunt point for situations where not desired.
Available in four sizes for most dissection needs.
Caution: These instruments are intended for training and educational use only. These are not intended for human or animal procedures.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Longueur
    Matière
    Blade Type
    Availability
    Price
  • Surgical Scissors
    110 mm (4.5")
    Stainless steel
    Sharp/Blunt
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $15.55
    $15.55
    Each
       $15.55
    Supplier Number: 140988
  • Surgical Scissors
    110 mm (4.5")
    Stainless steel
    Sharp/Blunt
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $14.15
    $14.15
    Each
       $14.15
    Supplier Number: WLS26975-A
  • Surgical Scissors
    140 mm (5.5")
    Stainless steel
    Sharp/Blunt
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $15.35
    $15.35
    Each
       $15.35
    Supplier Number: 140940
  • Surgical Scissors
    165 mm (6.5")
    Stainless steel
    Sharp/Blunt
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $15.55
    $15.55
    Log in pour la disponibilité
    Box of 10
    Box of 10 - $147.95
    $147.95
    Each
       $15.55
    Box of 10
       $147.95
    Supplier Number: 140990
  • Surgical Scissors
    165 mm (6.5")
    Stainless steel
    Sharp/Blunt
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $20.55
    $20.55
    Each
       $20.55
    Supplier Number: WLS26975-C
  • Surgical Scissors
    203 mm (8")
    Stainless steel
    Sharp/Blunt
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $19.65
    $19.65
    Each
       $19.65
    Supplier Number: S26975-D