Ward's® Live Streptococcus mutans Culture | Avantor
Ward's® Live Streptococcus mutans Culture
Supplier:   Avantor
Ward's® Live <i>Streptococcus mutans</i> Culture
Supplier:  Avantor
Certificates
Ward's® Live <i>Streptococcus mutans</i> Culture
Ward's® Live Streptococcus mutans Culture
2 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
Found on dental plaque, implicated in cavities. No Lancefield group shown, gamma hemolysis. 
  • Biosafety Level: 1
  • Motility: Negative
  • Morphology: Cocci in chains
  • Gram Reaction: Positive
  • Hemolysis: Gamma
  • Respiration: Aerobic
All microbial cultures undergo an extensive quality control program prior to releasing for sale, so they are guaranteed for purity as well as for species.
Ward’s Science is not affiliated with the American Type Culture Collection and does not provide ATCC numbers for our organisms.
Ordering information: Microbial and fungal cultures are restricted and can only be ordered by educational professionals.
These products contain living or perishable materials and will ship via overnight or second day delivery. Please specify a delivery date during checkout
Caution: While this organism is non-pathogenic, Ward’s recommends that you utilize proper aseptic technique when handling all microorganisms.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Media
    Incubation Conditions
    Storage Conditions
    Packaging
    Availability
    Price
  • S. mutans: Freeze dried with media pack
    Tryptic soy or blood agar
    37 °C
    Freezer
    Lyophilized
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Kit of 1
    Kit of 1 - $55.20
    $55.20
    Kit of 1
       $55.20
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Streptococcus mutans
    Tryptic soy or blood agar
    37 °C
    Tube
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $22.05
    $22.05
    Each
       $22.05
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.