Avancé
SDS
Certificats
Données du fabricant
$0.00
Order Entry
Connectez-vous
/
Registre
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Canada
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Domicile
Foodservice Supplies
Straws, Plastic, Pkg/100, Wrapped
Straws, Plastic, Pkg/100, Wrapped
470012-740
:
INDUSTRIAL SUPPORT INC.
Small Business Enterprise
Straws, Plastic, Pkg/100, Wrapped
470012-740
:
INDUSTRIAL SUPPORT INC.
:
1502 CLEAR
Small Business Enterprise
Description:
Straws, Wrapped
Length:
19.7 cm
Material:
Plastic
Size:
100/pack
Cat. no.:
470012-740
Supplier No.:
1502 CLEAR
Diameter:
0.58 cm