Ward's® Live Staphylococcus saprophyticus Culture | Avantor
Ward's® Live Staphylococcus saprophyticus Culture
Supplier:   Avantor
Ward's® Live <i>Staphylococcus saprophyticus</i> Culture
Supplier:  Avantor
Certificates
Ward's® Live <i>Staphylococcus saprophyticus</i> Culture
Ward's® Live Staphylococcus saprophyticus Culture
2 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
Grows on dead tissues. Novobiocin resistant (S. epidermidis and S. aureus novobiocin sensitive). 
  • Biosafety Level: 1
  • Canada: Containment Level 2 - PHAC Licence required
  • Coagulase: Negative
  • Catalase: Positive
  • Motility: Negative
  • Morphology: Cocci in clusters
  • Gram reaction: Positive
  • Respiration: Aerobic
All microbial cultures undergo an extensive quality control program prior to releasing for sale, so they are guaranteed for purity as well as for species.
This organism is offered as a ready-to-use tube culture, as well as in a freeze-dried culture for longer storage. Freeze-dried organisms come with everything you need to rehydrate and culture the organism when you're ready.
Ward’s Science is not affiliated with the American Type Culture Collection and does not provide ATCC numbers for our organisms.
Ordering information: Microbial and fungal cultures are restricted and can only be ordered by educational professionals.
These products contain living or perishable materials and will ship via overnight or second day delivery. Please specify a delivery date during checkout
Caution: While this organism is non-pathogenic, Ward’s recommends that you utilize proper aseptic technique when handling all microorganisms.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Media
    Incubation Conditions
    Storage Conditions
    Packaging
    Availability
    Price
  • S. saprophyticus
    Tryptic soy agar
    37 °C
    Refrigerator
    Tube
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $22.05
    $22.05
    Each
       $22.05
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
    Spécifications:
  • S. saprophyticus : Freeze dried with media pack
    Tryptic soy agar
    37 °C
    Freezer
    Lyophilized
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $55.30
    $55.30
    Each
       $55.30
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
    Spécifications:
Certains produits peuvent apparaître comme restreints