Spherical Mirrors
Supplier:   Wards
Spherical Mirrors
Supplier:  Wards
Certificates
Spherical Mirrors
Spherical Mirrors
16 Options Available Below
Product Details & Documents
These wide range of mirrors are perfect for investigating real and virtual images.
  • Variety of Sizes and Focal Lengths
  • Circular
  • Polished Glass Construction
  • Durable
  • Back-Surface Silvered
The circular mirrors are available in diameters of 38 mm, 50 mm, and 75 mm.
They're back-surface silvered, made of polished glass, and painted for durability.
Product Family Options
Concave
Informations sur le produit
  • Désignation
    Focal Length
    Diameter
    Availability
    Price
  • Concave mirror
    50 mm
    38 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $6.80
    $6.80
    Each
       $6.80
    Supplier Number: MCC302
  • Concave mirror
    100 mm
    38 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $11.05
    $11.05
    Each
       $11.05
    Supplier Number: MCC304
  • Concave mirror
    150 mm
    38 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $11.05
    $11.05
    Each
       $11.05
    Supplier Number: MCC306
  • Concave mirror
    250 mm
    38 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $11.05
    $11.05
    Each
       $11.05
    Supplier Number: MCC310
  • Concave mirror
    300 mm
    50 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $1.15
    $1.15
    Liquidation
    Each
       $1.15
    Supplier Number: PH0520F
  • Concave mirror
    200 mm
    50 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $1.40
    $1.40
    Liquidation
    Each
       $1.40
    Supplier Number: PH0520E
  • Concave mirror
    150 mm
    50 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $9.65
    $9.65
    Each
       $9.65
    Supplier Number: PH0520D
  • Concave mirror
    100 mm
    50 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $9.65
    $9.65
    Each
       $9.65
    Supplier Number: PH0520C
  • Concave mirror
    70 mm
    75 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $11.05
    $11.05
    Each
       $11.05
    Supplier Number: MCC703
Convex
Informations sur le produit
  • Désignation
    Focal Length
    Diameter
    Availability
    Price
  • Convex mirror
    –50 mm
    38 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $11.05
    $11.05
    Each
       $11.05
    Supplier Number: MCV302
  • Convex mirror
    –100 mm
    38 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $11.05
    $11.05
    Each
       $11.05
    Supplier Number: MCV304
  • Convex mirror
    –150 mm
    38 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $11.05
    $11.05
    Each
       $11.05
    Supplier Number: MCV306
  • Convex mirror
    –250 mm
    38 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $11.05
    $11.05
    Each
       $11.05
    Supplier Number: MCV310
  • Convex mirror
    –100 mm
    50 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $9.65
    $9.65
    Each
       $9.65
    Supplier Number: PH0526C
  • Convex mirror
    –150 mm
    50 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $9.65
    $9.65
    Each
       $9.65
    Supplier Number: PH0526D
  • Convex mirror
    –200 mm
    50 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $12.50
    $12.50
    Each
       $12.50
    Supplier Number: PH0526E