Sodium Nitrate | Avantor
Sodium Nitrate
Supplier:   Ward's Science
Sodium Nitrate
Supplier:  Ward's Science
Certificates
Sodium Nitrate
10 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
CAS Number: 7631-99-4
Formula Weight: 84.99
Formula: NaNO3
Hazard Info: Oxidizer, Explosive, Toxic
Density (g/mL): 2.261
Freezing Point (°C): 307
Solubility: Water and Alcohol
Synonyms: Nitrate of Soda, Chile Saltpeter
Shelf Life (months): 36
Storage: Yellow
Note: The chemical specifications for some items on this product page may differ from the specifications listed above. For more information, consult the Safety Data Sheet or contact your Ward's representative.
Delivery information: This product is designed for educational and teaching laboratories, and no certificate of analysis is available.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Grade
    Taille
    Chemical/Physical Specifications
    Availability
    Price
  • Sodium Nitrate
    Reagent
    100 g
    Crystal
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (100g)
    Each (100g) - $17.00
    $17.00
    Each (100g)
       $17.00
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: SS0680-100GR
  • Sodium Nitrate
    Reagent
    500 g
    Crystal
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (500g)
    Each (500g) - $55.70
    $55.70
    Each (500g)
       $55.70
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: SS0680-500GR
  • Sodium Nitrate
    Laboratory
    100 g
    Prill
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (100g)
    Each (100g) - $20.70
    $20.70
    Each (100g)
       $20.70
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: SS0690-100G
  • Sodium Nitrate
    Laboratory
    500 g
    Crystal
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (500g)
    Each (500g) - $29.80
    $29.80
    Each (500g)
       $29.80
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: SS0690-500G
  • Sodium Nitrate
    Laboratory
    2.5 kg
    Prill
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (2,500g)
    Each (2,500g) - $138.00
    $138.00
    Each (2,500g)
       $138.00
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: SS0690-2.5KGP
  • Sodium Nitrate
    Laboratory
    2.5 kg
    Crystal
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (2,500g)
    Each (2,500g) - $138.00
    $138.00
    Each (2,500g)
       $138.00
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: SS0690-2.5KG
  • Sodium Nitrate, Solution
    Laboratory
    500 mL
    1 M
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $11.20
    $11.20
    Each
       $11.20
    Supplier Number: SS0692-500ML
  • Sodium Nitrate, Solution
    Laboratory
    500 mL
    0.5 M
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (500ml)
    Each (500ml) - $16.90
    $16.90
    Each (500ml)
       $16.90
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: SS0693-500ML
  • Sodium Nitrate, Solution
    Laboratory
    500 mL
    0.1 M
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (500ml)
    Each (500ml) - $15.55
    $15.55
    Each (500ml)
       $15.55
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: SS0691-500ML
  • Sodium Nitrate, QuickPrep
    Laboratory
    Makes 500 mL
    0.1 M
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (50ml)
    Each (50ml) - $16.65
    $16.65
    Each (50ml)
       $16.65
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: SS0692-CONC