Direct Reading Titrators
Direct Reading Titrators
Supplier:   LaMotte
Direct Reading Titrators
Supplier:  LaMotte
Certificates
Direct Reading Titrators
Direct Reading Titrators
4 Options Available Below
Product Details & Documents
Safe alternative to Glass Titrators
  • Various Volumes
  • Easy to Read
Chemically-resistant plastic eliminates the inconvenience of glass breakage, while the precision tip increases sensitivity. It is available in three different ranges.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Availability
    Price
  • Direct Reading Titrator
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $18.75
    $18.75
    Each
       $18.75
    Supplier Number: 0377
  • Direct Reading Titrator
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $15.95
    $15.95
    Each
       $15.95
    Supplier Number: 0382
  • Direct Reading Titrator
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $14.85
    $14.85
    Each
       $14.85
    Supplier Number: 0380
  • Titration vial with cap, glass
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $75.85
    $75.85
    Each
       $75.85
    Supplier Number: 0608