Rectangular Bases
Supplier:   Wards
Rectangular Bases
Supplier:  Wards
Certificates
Rectangular Bases
Rectangular Bases
3 Options Available Below
Product Details & Documents
Essential for Any Chemistry or Physics Laboratory
  • 3 mm thick steel
  • Baked-on enamel finish
  • 2 tapped hole positions
One hole is in the base top at the center of the shorter side for standard ring-stand use and one other at the center of the longer side for titrations and specific gravity determinations.
 : Rod sold separately.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Base Dimensions
    Hauteur
    Epaisseur
    Availability
    Price
  • Base, rectangular, red
    5.5×9"
    23 mm
    1/2 - 13
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $39.95
    $39.95
    Each
       $39.95
    Supplier Number: S78311-10C
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    470016-124
  • Base, rectangular, red
    4×6"
    23 mm
    5/6 - 18
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $35.05
    $35.05
    Each
       $35.05
    Supplier Number: WLS78311-10A
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    470123-470
  • Base, rectangular, red
    6×11"
    23 mm
    1/2 - 13
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $46.20
    $46.20
    Log in pour la disponibilité
    Case of 10
    Case of 10 - $432.90
    $432.90
    Each
       $46.20
    Case of 10
       $432.90
    Supplier Number: WLS78311-10D
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    470123-474