PYREX® Serological Pipettes, Plugged | Avantor
PYREX® Serological Pipettes, Plugged
Supplier:   Corning
PYREX® Serological Pipettes, Plugged
Supplier:  Corning
Certificates
PYREX® Serological Pipettes, Plugged
PYREX® Serological Pipettes, Plugged
3 Options Available Below
Product Details & Documents
These sterile, glass pipettes, calibrated to deliver with blow-out; offer long slender tapered tips to make pipetting faster and easier.
Color-coded sizes.
Capacity Negative Grad. Divisions
WLS-69650-C 1.0 ml 0.2 ml 0.01 ml
WLS-69650-G 5.0 ml 1.0 ml 0.1 ml
WLS-69650-H 10.0 ml 2.0 ml 0.01 ml.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Capacité
    Negative Graduations
    Subdivisions
    Packed
    Availability
    Price
  • Pipet, sterile serological Pyrex®
    2 ml
    0.2 ml
    0.01 ml
    Individually Packed
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 180
    Pack of 180 - 272,00 $
    272,00 $
    Log in pour la disponibilité
    Case of 720
    Case of 720 - 1 088,00 $
    1 088,00 $
    Pack of 180
       272,00 $
    Case of 720
       1 088,00 $
    Supplier Number: 7077-2N
  • Pipet, sterile serological Pyrex®
    5 ml
    1.0 ml
    0.1 ml
    Individually Packed
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 120
    Pack of 120 - 213,00 $
    213,00 $
    Log in pour la disponibilité
    Case of 720
    Case of 720 - 1 278,00 $
    1 278,00 $
    Pack of 120
       213,00 $
    Case of 720
       1 278,00 $
    Supplier Number: 7077-5N
  • Pipet, sterile serological Pyrex®
    5 ml
    1.0 ml
    0.1 ml
    Bulk Packed
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 30
    Pack of 30 - 46,00 $
    46,00 $
    Log in pour la disponibilité
    Case of 960
    Case of 960 - 1 472,00 $
    1 472,00 $
    Pack of 30
       46,00 $
    Case of 960
       1 472,00 $
    Supplier Number: 7078-5N