PYREX® Watch Glasses
PYREX® Watch Glasses
Supplier:   Corning
PYREX® Watch Glasses
Supplier:  Corning
Certificates
PYREX® Watch Glasses
PYREX® Watch Glasses
4 Options Available Below
Product Details & Documents
PYREX® borosilicate glass.
  • High chemical durability
  • Prevents contamination of solutions
These watch glasses are molded to the same radius of curvature for convenient stacking. The heavy wall and uniform fire-polished edge provides the mechanical strength. The outside diameter cannot be controlled within close limits and a slight degree of out-of-round can be expected.
They are also used as covers for heated beakers.
Packaging: One package has 12 watch glasses.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Ø
    Availability
    Price
  • Watch glass
    65 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $77.50
    $77.50
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 12
    Pack of 12 - $117.70
    $117.70
    Log in pour la disponibilité
    Case of 144
    Case of 144 - $930.00
    $930.00
    Each
       $77.50
    Pack of 12
       $117.70
    Case of 144
       $930.00
    Supplier Number: 9985-65
  • Watch glass
    75 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 12
    Pack of 12 - $82.30
    $82.30
    Log in pour la disponibilité
    Case of 144
    Case of 144 - $987.60
    $987.60
    Pack of 12
       $82.30
    Case of 144
       $987.60
    Supplier Number: 9985-75
  • Watch glass
    100 mm
    Discontinued
    Supplier Number: 9985-100
  • Pyrex® watch glasses
    90 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 12
    Pack of 12 - $93.10
    $93.10
    Log in pour la disponibilité
    Case of 144
    Case of 144 - $1,117.20
    $1,117.20
    Pack of 12
       $93.10
    Case of 144
       $1,117.20
    Supplier Number: 9985-90
  • Watch glass
    125 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 12
    Pack of 12 - $140.00
    $140.00
    Log in pour la disponibilité
    Case of 72
    Case of 72 - $840.00
    $840.00
    Pack of 12
       $140.00
    Case of 72
       $840.00
    Supplier Number: 9985-125