PYREX® Standard-Grade Beakers
PYREX® Standard-Grade Beakers
Supplier:   Corning
PYREX® Standard-Grade Beakers
Supplier:  Corning
Certificates
PYREX® Standard-Grade Beakers
PYREX® Standard-Grade Beakers
6 Options Available Below
Product Details & Documents
Made of PYREX® borosilicate glass.
  • PYREX®, Soda-lime glass, with spout
  • Very good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Manufactured with uniform wall thickness to offer optimum balance between thermal shock resistance and mechanical strength.
Sizes 250 ml and larger have a double graduated metric scale to indicate approximate content. The 10 ml size is not graduated. All sizes have an extra large marking spot.
Certifications: Meet ASTM E960 specifications.
Ordering information: The variety pack includes one of each of the following beakers: 50, 100, 250, 600 and 1000 ml.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Capacité
    Intervalle de graduation
    Plage de graduation
    Availability
    Price
  • 10 ml (0.34 oz.)
    1 ml
    1 - 10 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 12
    Pack of 12 - $126.00
    $126.00
    Log in pour la disponibilité
    Case of 48
    Case of 48 - $504.00
    $504.00
    Pack of 12
       $126.00
    Case of 48
       $504.00
    Supplier Number: 1000-10
  • 20 ml (0.68 oz.)
    5 ml
    5 - 15 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 12
    Pack of 12 - $109.00
    $109.00
    Log in pour la disponibilité
    Case of 48
    Case of 48 - $436.00
    $436.00
    Pack of 12
       $109.00
    Case of 48
       $436.00
    Supplier Number: 1000-20
  • 30 ml
    10 ml
    5 - 25 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 12
    Pack of 12 - $105.00
    $105.00
    Log in pour la disponibilité
    Case of 48
    Case of 48 - $420.00
    $420.00
    Pack of 12
       $105.00
    Case of 48
       $420.00
    Supplier Number: 1000-30
  • 150 ml (5 oz.)
    10 ml
    20 - 140 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 12
    Pack of 12 - $168.00
    $168.00
    Log in pour la disponibilité
    Case of 48
    Case of 48 - $672.00
    $672.00
    Pack of 12
       $168.00
    Case of 48
       $672.00
    Supplier Number: 1000-150
  • 800 ml
    50 ml
    50 - 750 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 6
    Pack of 6 - $110.00
    $110.00
    Log in pour la disponibilité
    Case of 24
    Case of 24 - $440.00
    $440.00
    Pack of 6
       $110.00
    Case of 24
       $440.00
    Supplier Number: 1000-800
  • 2000 ml
    100 ml
    200 - 1800 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $49.50
    $49.50
    Log in pour la disponibilité
    Case of 8
    Case of 8 - $396.00
    $396.00
    Each
       $49.50
    Case of 8
       $396.00
    Supplier Number: 1000-2L