Pulleys | Avantor
Pulleys
Supplier:   Wards
Pulleys
Supplier:  Wards
Certificates
Pulleys
4 Options Available Below
Product Details & Documents
These free-running plastic pulleys are durable in design.
  • Plastic Construction
  • Durable
  • Nickel-Plated Steel Blocks with Hooks
The sheaves are 50 mm in Ø and made of rigid plastic.
The nickel-plated steel blocks have hooks at the top and bottom.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Availability
    Price
  • Pulley, Single Sheave
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $12.65
    $12.65
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 20
    Pack of 20 - $181.55
    $181.55
    Each
       $12.65
    Pack of 20
       $181.55
    Supplier Number: 4-16061-20
  • Pulley, Double Sheave
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $9.40
    $9.40
    Each
       $9.40
    Supplier Number: PH0280B
  • Pulley, Triple Sheave
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $19.30
    $19.30
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 15
    Pack of 15 - $170.50
    $170.50
    Each
       $19.30
    Pack of 15
       $170.50
    Supplier Number: 4-16063-15
  • Pulley, Quadruple Sheave
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $3.85
    $3.85
    Liquidation
    Each
       $3.85
    Supplier Number: PH0280F