Polysiphonia
Supplier: OCEAN RESOURCES, INC.
Jump to:
À propos de cet article
Marine. Filamentous; polysiphonious construction. Collected.
Characterized by reddish plastids (rhodoplasts).
1 Options Available Below
- L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
- Return Policy
Product Details & Documents
Marine. Filamentous; polysiphonious construction. Collected.
Characterized by reddish plastids (rhodoplasts).
Product Family Options
Informations sur le produit
- DésignationMediaNo. of StudentsPackagingAvailabilityPrice
- Polysiphonia Culture for 100 StudentsDiscontinued-Supplier Number: -L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
- Supplier Number: 2129801L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.