Polypropylene Beakers | Avantor
Polypropylene Beakers
Supplier:   Bel-Art
Polypropylene Beakers
Supplier:  Bel-Art
Certificates
Polypropylene Beakers
Polypropylene Beakers
2 Options Available Below
Product Details & Documents
Translucent Polypropylene Beakers.
  • Raised graduations ±5% accuracy
  • Stack without sticking together
  • Autoclavable up to 121°C
Resistant to strong acids and bases, organic solvents, and commonly used laboratory reagents.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Capacité
    Availability
    Price
  • 400 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 6
    Pack of 6 - $76.90
    $76.90
    Log in pour la disponibilité
    Case of 36
    Case of 36 - $461.40
    $461.40
    Pack of 6
       $76.90
    Case of 36
       $461.40
    Supplier Number: F26214-0000
  • 4000 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $93.60
    $93.60
    Log in pour la disponibilité
    Case of 6
    Case of 6 - $561.60
    $561.60
    Each
       $93.60
    Case of 6
       $561.60
    Supplier Number: F26219-0000