Polyethylene Disposable Gloves | Avantor
Polyethylene Disposable Gloves
Polyethylene Disposable Gloves
Certificates
Polyethylene Disposable Gloves
3 Options Available Below
Product Details & Documents
Ultra sensitive.
  • Ambidextrous
  • Powder-Free
These disposable, polyethylene gloves feature sheer-gauge 1.25 mil, which permits near bare hand sense of touch while protecting hands and labware from contamination. Gloves are powder-free, so they will not mark delicate materials.
Specifications for Product Family
Spécifications
  • Catalog No:
  • 470016-978
  • 470153-722
  • 470153-724
  • Ambidextrous/Hand-specific:
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Disposable / reusable:
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Powdered/Powder-free:
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
Spécifications
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Taille du gant
    Packaging
    Availability
    Price
  • Translucent
    M
    Box/100
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 50
    Pack of 50 - 12,45 $
    12,45 $
    Pack of 50
       12,45 $
    Supplier Number: GDPEMD
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    470016-978
    Ambidextrous/Hand-specific
    Ambidextrous
    Disposable / reusable
    Disposable
    Powdered/Powder-free
    Powder-free
  • Polyethylene gloves
    M
    Box/100
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Box of 100
    Box of 100 - 18,00 $
    18,00 $
    Log in pour la disponibilité
    Case of 10000
    Case of 10000 - 1 604,80 $
    1 604,80 $
    Box of 100
       18,00 $
    Case of 10000
       1 604,80 $
    Supplier Number: GDPEMED
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    470153-722
    Ambidextrous/Hand-specific
    Ambidextrous
    Disposable / reusable
    Disposable
    Powdered/Powder-free
    Powder-free
  • Polyethylene gloves
    L
    Box/100
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Box of 100
    Box of 100 - 22,50 $
    22,50 $
    Log in pour la disponibilité
    Case of 10000
    Case of 10000 - 1 995,20 $
    1 995,20 $
    Box of 100
       22,50 $
    Case of 10000
       1 995,20 $
    Supplier Number: GDPE-LG
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    470153-724
    Ambidextrous/Hand-specific
    Ambidextrous
    Disposable / reusable
    Disposable
    Powdered/Powder-free
    Powder-free