Plastic Beads | Avantor
Plastic Beads
Supplier:   Avantor
Plastic Beads
Supplier:  Avantor
Certificates
Plastic Beads
3 Options Available Below
Product Details & Documents
Packages of approximately 100.
  • 4 mm Red bead = Acrylic
  • 8 mm Navy bead = Acrylic
  • 12 mm White bead = Acetate
  • Autoclavable
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Ø
    Availability
    Price
  • Plastic Beads
    4 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $15.80
    $15.80
    Pack of 100
       $15.80
  • Plastic Beads
    8 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $16.45
    $16.45
    Pack of 100
       $16.45
  • Plastic Beads
    12 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $30.35
    $30.35
    Pack of 100
       $30.35