Physarum Agar
Supplier: Avantor
Jump to:
À propos de cet article
With sterile oat flakes, for growth of Physarum polycephalum.
2 Options Available Below
Product Details & Documents
With sterile oat flakes, for growth of Physarum polycephalum.
Product Family Options
Informations sur le produit
- DésignationAvailabilityPrice
- Supplier Number: -L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
- Supplier Number: PA125