Phenolphthalein
Phenolphthalein
Supplier:   Ward's Science
Phenolphthalein
Supplier:  Ward's Science
Certificates
Phenolphthalein
13 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
CAS Number: 77-09-8
Formula: C20H14O4
Density: 1.299 g/mL
Solubility: Alcohol and Alkalis
Shelf Life: 36 Months
Note: The chemical specifications for some items on this product page may differ from the specifications listed above. For more information, consult the Safety Data Sheet or contact your Ward's representative.
Delivery information: This product is designed for educational and teaching laboratories, and no certificate of analysis is available.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Grade
    Taille
    Chemical/Physical Specifications
    Availability
    Price
  • Phenolphthalein
    Laboratory
    100 g
    Powder
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (100g)
    Each (100g) - $32.55
    $32.55
    Each (100g)
       $32.55
    Supplier Number: PP0140-100G
  • Phenolphthalein
    Reagent
    25 g
    Powder
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (25g)
    Each (25g) - $16.50
    $16.50
    Each (25g)
       $16.50
    Supplier Number: PP0140-25G
  • Phenolphthalein
    Reagent
    100 g
    Powder
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (100g)
    Each (100g) - $37.45
    $37.45
    Each (100g)
       $37.45
    Supplier Number: PP0140-100GR
  • Phenolphthalein, Solution
    Laboratory
    100 mL
    0.5% alcoholic
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (100ml)
    Each (100ml) - $9.70
    $9.70
    Each (100ml)
       $9.70
    Supplier Number: PP0161-100ML
  • Phenolphthalein, Solution
    Laboratory
    500 mL
    0.5% alcoholic
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (500ml)
    Each (500ml) - $15.90
    $15.90
    Each (500ml)
       $15.90
    Supplier Number: PP0161-500ML
  • Phenolphthalein, Solution
    Laboratory
    1 L
    0.5% alcoholic
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (1l)
    Each (1l) - $38.65
    $38.65
    Each (1l)
       $38.65
    Supplier Number: PP0161-1L
  • Phenolphthalein, Solution
    Laboratory
    2 x 25 mL
    1.0% alcoholic
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 2 (25ml)
    Pack of 2 (25ml) - $13.45
    $13.45
    Pack of 2 (25ml)
       $13.45
    Supplier Number: PPO160-PK/2
  • Phenolphthalein, Solution
    Laboratory
    30 mL Dropper Bottle
    1.0% alcoholic
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (30ml)
    Each (30ml) - $12.10
    $12.10
    Each (30ml)
       $12.10
    Supplier Number: PP0160-30ML
  • Phenolphthalein, Solution
    Laboratory
    100 mL
    1.0% alcoholic
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (100ml)
    Each (100ml) - $9.90
    $9.90
    Each (100ml)
       $9.90
    Supplier Number: PP0160-100ML
  • Phenolphthalein, Solution
    Laboratory
    500 mL
    1.0% alcoholic
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (500ml)
    Each (500ml) - $14.20
    $14.20
    Each (500ml)
       $14.20
    Supplier Number: PP0160-500ML
  • Phenolphthalein, Solution
    Laboratory
    1 L
    1.0% alcoholic
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (1l)
    Each (1l) - $45.75
    $45.75
    Each (1l)
       $45.75
    Supplier Number: PP0160-1L
  • Phenolphthalein, Solution
    Laboratory
    500 mL
    2.0% alcoholic
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (500ml)
    Each (500ml) - $38.30
    $38.30
    Each (500ml)
       $38.30
    Supplier Number: PP0159-500ML
  • Phenolphthalein, Solution
    Laboratory
    1 L
    2.0% alcoholic
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (1l)
    Each (1l) - $94.35
    $94.35
    Each (1l)
       $94.35
    Supplier Number: PP0159-1L