Litmus Test Strips | Avantor
Litmus Test Strips
Supplier:   Avantor
Litmus Test Strips
Supplier:  Avantor
Certificates
Litmus Test Strips
Litmus Test Strips
3 Options Available Below
Product Details & Documents
No Color Chart Necessary.
  • Pocket-sized, lightweight vial
  • 100 litmus test strips per vial
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Availability
    Price
  • pH test paper, blue litmus test (100 per vial, 6 vials)
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 6
    Pack of 6 - $15.80
    $15.80
    Pack of 6
       $15.80
  • pH test paper, red litmus test (100 per vial, 6 vials)
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 6
    Pack of 6 - $15.80
    $15.80
    Pack of 6
       $15.80
  • pH test paper, neutral litmus test (100 per vial)
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Box of 12
    Box of 12 - $30.00
    $30.00
    Box of 12
       $30.00