Medium Grade, 15 μm
Medium Grade, 15 μm
Medium Grade, 15 μm
Certificates
Medium Grade, 15 μm
Medium Grade, 15 μm
7 Options Available Below
Product Details & Documents
The most widely used qualitative filter paper for routine applications.
  • Medium grade, 15 μm
Holds flocculants and precipitates commonly encountered in laboratory exercises.
Packaging: Packages of 100.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Availability
    Price
  • Filter Paper, Medium Grade, 70 mm diameter
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $9.95
    $9.95
    Pack of 100
       $9.95
    Supplier Number: FPR007
  • Filter Paper, Medium Grade, 90 mm diameter
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Box of 100
    Box of 100 - $11.20
    $11.20
    Box of 100
       $11.20
    Supplier Number: FPR009
  • Filter Paper, Medium Grade, 110 mm diameter
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Box of 100
    Box of 100 - $15.50
    $15.50
    Box of 100
       $15.50
    Supplier Number: FPR011
  • Filter Paper, Medium Grade, 125 mm diameter
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Box of 1
    Box of 1 - $17.20
    $17.20
    Box of 1
       $17.20
    Supplier Number: FPR125
  • Filter Paper, Medium Grade, 150 mm diameter
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Box of 1
    Box of 1 - $23.55
    $23.55
    Box of 1
       $23.55
    Supplier Number: FPR150
  • Filter Paper, Medium Grade, 240 mm diameter
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $32.40
    $32.40
    Pack of 100
       $32.40
    Supplier Number: FPR240
  • Filter Paper, Medium Grade, 320 mm diameter
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $52.95
    $52.95
    Pack of 100
       $52.95
    Supplier Number: FPR320