Ward's® Plasmid DNA for Transformations | Avantor
Ward's® Plasmid DNA for Transformations
Supplier:   Edvotek
Ward's® Plasmid DNA for Transformations
Supplier:  Edvotek
Certificates
Ward's® Plasmid DNA for Transformations
Ward's® Plasmid DNA for Transformations
2 Options Available Below
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
These plasmids allow you to perform bacterial transformations, conferring new antibiotic resistance, as a visual way of demonstrating gene transfer.
  • Purchase only the amount of plasmid you need
  • Many plasmids already contain loading dye for added convenience
Plasmid pUC19: 2686 base pairs. Confers antibiotic resistance to ampicillin and complements defects in b-galactosidase in appropriate bacterial strains. Isolated from E. coli JM101.
pBR322: 4361 base pairs. Commonly used plasmid cloning vector for E. coli, and confers resistance to Ampicillin and Tetracycline.
Ordering information: These products are perishable materials, and are shipped next-day air on ice to ensure freshness. Please specify a delivery date at order time.
Product Family Options
pUC19 Plasmid
Informations sur le produit
  • Désignation
    Concentration
    Availability
    Price
  • pUC19 plus Loading Dye
    1 µg/100 µl
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $44.15
    $44.15
    Each
       $44.15
    Supplier Number: 851306B
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • pUC19 WITHOUT Loading Dye
    1 µg/100 µl
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $29.25
    $29.25
    Each
       $29.25
    Supplier Number: -
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.