Insta-Check pH Papers
Supplier:   Micro Essential
Insta-Check pH Papers
Supplier:  Micro Essential
Certificates
Insta-Check pH Papers
Insta-Check pH Papers
3 Options Available Below
Product Details & Documents
The Ultimate in Wide Range, General Purpose pH Papers.
  • One dip determines any pH from 0 - 13
  • Distinct and easily read color separations
Insta-Check 0 - 13 provides 14 brilliant colors on 1 paper giving instant pH checks over the entire range with accurate, reproducible readings; and immediate response. Available in different widths to meet your special requirements and preferences. Paper rolls come with dispenser; refills do not.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Longueur
    Largeur
    pH Range
    Availability
    Price
  • pH paper jumbo dispenser Insta-Check
    15 ft.
    ⁵⁄₃₂"
    0 - 13
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $51.90
    $51.90
    Log in pour la disponibilité
    Carton of 10
    Carton of 10 - $458.65
    $458.65
    Each
       $51.90
    Carton of 10
       $458.65
    Supplier Number: 3015
  • pH paper roll Insta-Check
    50 ft.
    ½"
    0 - 13
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $33.90
    $33.90
    Log in pour la disponibilité
    Case of 10
    Case of 10 - $298.55
    $298.55
    Each
       $33.90
    Case of 10
       $298.55
    Supplier Number: JR113
  • pH paper roll Insta-Check
    50 ft.
    ½"
    0 - 13
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $40.30
    $40.30
    Log in pour la disponibilité
    Carton of 10
    Carton of 10 - $364.60
    $364.60
    Each
       $40.30
    Carton of 10
       $364.60
    Supplier Number: HJ613