Hydrion pH Test Papers | Avantor
Hydrion pH Test Papers
Hydrion pH Test Papers
Supplier:  Micro Essential
Certificates
Hydrion pH Test Papers
Hydrion pH Test Papers
4 Options Available Below
Product Details & Documents
Includes Color Comparison Chart.
  • Wide range shows sharp color change for each full ph unit
  • Narrow range papers show a color change for each half pH unit
The wide range (1.0 - 12.0 and 1.0 - 14.0) shows a sharp color change for each full pH unit. The narrow range papers show a color change for each half pH unit. Packages of five rolls.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    pH Range
    Availability
    Price
  • pH paper roll
    3.0 - 5.5
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 5
    Pack of 5 - $50.50
    $50.50
    Log in pour la disponibilité
    Carton of 50
    Carton of 50 - $446.10
    $446.10
    Pack of 5
       $50.50
    Carton of 50
       $446.10
    Supplier Number: 425
  • pH paper roll
    6.0 - 8.0
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 5
    Pack of 5 - $50.50
    $50.50
    Log in pour la disponibilité
    Carton of 50
    Carton of 50 - $446.10
    $446.10
    Pack of 5
       $50.50
    Carton of 50
       $446.10
    Supplier Number: 445
  • pH paper roll
    1.0 - 12.0
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $55.45
    $55.45
    Log in pour la disponibilité
    Case of 50
    Case of 50 - $490.35
    $490.35
    Each
       $55.45
    Case of 50
       $490.35
    Supplier Number: 160
  • pH paper roll Insta-Check
    1.0 - 14.0
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 5
    Pack of 5 - $65.35
    $65.35
    Log in pour la disponibilité
    Case of 50
    Case of 50 - $588.10
    $588.10
    Pack of 5
       $65.35
    Case of 50
       $588.10
    Supplier Number: 494