Flask Brushes | Avantor
Flask Brushes
Supplier:   Allied K & R
Flask Brushes
Supplier:  Allied K & R
Certificates
Flask Brushes
3 Options Available Below
Product Details & Documents
White bristle and plastic handle.
  • Multiple sizes available
Recommended for volumetric and boiling flasks because of the unusally flexible, curved steel spring that enables the brush to reach all parts of the flask.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Bristle Color
    Handle Material
    Longueur totale
    Availability
    Price
  • White
    Plastic
    12"
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $14.85
    $14.85
    Log in pour la disponibilité
    Case of 144
    Case of 144 - $1,655.25
    $1,655.25
    Each
       $14.85
    Case of 144
       $1,655.25
    Supplier Number: D130
  • White
    Plastic
    14"
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $17.50
    $17.50
    Each
       $17.50
    Supplier Number: D131
  • White
    Plastic
    17"
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $17.15
    $17.15
    Log in pour la disponibilité
    Case of 144
    Case of 144 - $1,843.65
    $1,843.65
    Each
       $17.15
    Case of 144
       $1,843.65
    Supplier Number: D132