Fermentation Tubes | Avantor
Fermentation Tubes
Supplier:   GSC International
Fermentation Tubes
Supplier:  GSC International
Certificates
Fermentation Tubes
Fermentation Tubes
2 Options Available Below
Product Details & Documents
Verify gas production in fermentation exercises, gas produced by yeast or other organisms rises into a 5 or 10 ml evolution tube.
  • Ungraduated with foot
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Availability
    Price
  • Fermentation Tube, Ungraduated, 5 mL, with Foot
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $23.85
    $23.85
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 10
    Pack of 10 - $229.10
    $229.10
    Each
       $23.85
    Pack of 10
       $229.10
    Supplier Number: 601-9-10
  • Fermentation Tube, Ungraduated, 10 mL, with Foot
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $28.30
    $28.30
    Each
       $28.30
    Supplier Number: 601-2